Läs mer
Scientific Industries SI™ Gummiskydd
Produktkod. 15507335 Handla allt Ohaus Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Vortex-Genie 1 och Vortex-Genie 2 familj av blandare, Vortex-Genie Puls
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15507335 Vortex-Genie 1 och Vortex-Genie 2 familj av blandare, Vortex-Genie Puls Varje
1 options
Produktkod. 15507335 Leverantör Scientific Industries SI™ Leverantörsnummer 83041442
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Passar på 76,2 mm ersättningsplattform. Scientific Industries SI™ Gummiskydd används med Vortex-Geinie 1 och Vortex-Genie 2 familj av blandare och Vortex-Genie Puls.
  • För användning med Vortex-Genie familj av produkter
  • Plattformsfäste krävs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Gummi
För användning med (utrustning) Vortex-Genie 1 och Vortex-Genie 2 familj av blandare, Vortex-Genie Puls
Kräver Ersättningsplattform 15547315