Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Ersättningskolvar för CTC MEPS Sprutor
Produktkod. 15218553
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15218553
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 0318301
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ersättningskolvar för användning med CTC och Thermo MEPS sprutor.
  • Avtagbar nål
  • Med GT-kolv
Specifikationer
Beskrivning Ersättningskolv
Längd (metrisk) 60 mm
Volym (metrisk) 250μ L
För användning med (utrustning) CTC och Thermo MEPS Sprutor