Läs mer
Grant Instruments™ Polykarbonat genomskinligt lock, gavlat
Beskrivning
Leder bort kondens från nedsänkta kärl, undviker kontaminering, minskar avdunstning och sparar energi.
- Polykarbonatkonstruktion
- Genomskinligt, gavelförsett lock låter kondensuppbyggnad droppa bort från nedsänkta kärl.
- För användning med Sub Aqua Pro Serien omrörda vattenbad
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Gabled |
| För användning med (utrustning) | 26L tankar |
| Material | Polykarbonat |