Läs mer
Grant Instruments™ Polykarbonat genomskinligt lock, gavlat
Produktkod. 11476417
För användning med (utrustning):
26L tankar
2L-tankar
5L tankar. Passar till Grant JBA5-badet och skulle vara ett giltigt ersättningslock till JBN5.
Modell SAP12, JBN12, JBA12 och SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus vattenbad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11476417
Brand: Grant Instruments™ AQL2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Leder bort kondens från nedsänkta kärl, undviker kontaminering, minskar avdunstning och sparar energi.
  • Polykarbonatkonstruktion
  • Genomskinligt, gavelförsett lock låter kondensuppbyggnad droppa bort från nedsänkta kärl.
  • För användning med Sub Aqua Pro Serien omrörda vattenbad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Gabled
För användning med (utrustning) 2L-tankar
Material Polykarbonat