Läs mer
Grant Instruments™ Polykarbonat genomskinligt lock, gavlat
Produktkod. 11486417
För användning med (utrustning):
26L tankar
2L-tankar
5L tankar. Passar till Grant JBA5-badet och skulle vara ett giltigt ersättningslock till JBN5.
Modell SAP12, JBN12, JBA12 och SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus vattenbad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11486417
Brand: Grant Instruments™ AQL5
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Leder bort kondens från nedsänkta kärl, undviker kontaminering, minskar avdunstning och sparar energi.
  • Polykarbonatkonstruktion
  • Genomskinligt, gavelförsett lock låter kondensuppbyggnad droppa bort från nedsänkta kärl.
  • För användning med Sub Aqua Pro Serien omrörda vattenbad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Gabled
För användning med (utrustning) 5L tankar. Passar till Grant JBA5-badet och skulle vara ett giltigt ersättningslock till JBN5.
Material Polykarbonat