Läs mer
Grant Instruments™ Polykarbonat genomskinligt lock, gavlat
Produktkod. 11496417
Change view
För användning med (utrustning):
26L tankar
2L-tankar
5L tankar. Passar till Grant JBA5-badet och skulle vara ett giltigt ersättningslock till JBN5.
Modell SAP12, JBN12, JBA12 och SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus vattenbad
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) unitSize
11496417 Modell SAP12, JBN12, JBA12 och SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus vattenbad Varje
11406427 26L tankar Varje
11486417 5L tankar. Passar till Grant JBA5-badet och skulle vara ett giltigt ersättningslock till JBN5. Varje
11476417 2L-tankar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11496417 Leverantör Grant Instruments™ Leverantörsnummer AQL12
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Leder bort kondens från nedsänkta kärl, undviker kontaminering, minskar avdunstning och sparar energi.
  • Polykarbonatkonstruktion
  • Genomskinligt, gavelförsett lock låter kondensuppbyggnad droppa bort från nedsänkta kärl.
  • För användning med Sub Aqua Pro Serien omrörda vattenbad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Gabled
För användning med (utrustning) Modell SAP12, JBN12, JBA12 och SBB Aqua 12 Plus SUB Aqua Plus vattenbad
För användning med (applikation) Används för att undvika kontaminering, minska avdunstning och spara energi
Material Polykarbonat