Läs mer
Jenway™ Replacement Probe for Knife Kit.
Beskrivning
- Temperature Range: 0 to 80°C
- pH Range: 0 to 14
- Stainless steel tip provides protection to electrode when inserted into frozen or semi-frozeen foodstuffs
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | pH Knife Probe |
| pH-intervall | 0 to 14 |
| För användning med (applikation) | Measurements for frozen and semi-frozen foodstuffs |
| Temperaturområde (metriskt). | 0°C to 80°C |
| Längd (metrisk) skaft | 95 mm |
| Diameter (metrisk) kropp | 12.7 to 20 mm |