Läs mer
Fisherbrand™ Ersättningssonder för Traceable™ Konduktivitets- och TDS-mätare
Produktkod. 11754216 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Modell:
För 09-326-2 meter
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
11754216 För 09-326-2 meter Varje
1 options
Produktkod. 11754216
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2660.00 SEK
    2111.35 SEK / Paket med 1
    Save 548.65 SEK
    20% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med spårbar konduktivitet och TDS-mätare.
För användning med spårbar konduktivitet och TDS-mätare.
Specifikationer
Kontakttyper BNC/ATC
För användning med (utrustning) Spårbar ledningsförmåga/TDS-mätare 09-326-2
Typ Konduktivitetssond
Material Glas
Mätområden 0,05 till 200 000μ omhos
Modell För 09-326-2 meter
Produkttitel
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.