Läs mer
Elgas™ Ersättningshartspaket
Beskrivning
Ersättningshartspaket för jonisator Mark 3C och Mark 6C avjonisator. En förpackning används för Mark 3C. Två förpackningar används för Mark 6C.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet | 3 l |