Läs mer
Fisherbrand™ Replacement Scoop
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
30 ml
40 ml
Förpackningsstorlek:
30ml
40ml
Beskrivning
- A replacement scoop for your Traceable SpatulaBalance
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 40 ml |
| Produkttyp | Scoop |
| För användning med (utrustning) | Spatula Balance |
| Storlek | Large |