Läs mer
DWK Life Sciences Ersättningstätning
Produktkod. 15837155 Handla allt DWK Life Sciences Produkter
För användning med (utrustning):
Plastslanganslutningar (kat. nr. 29 25506 03 och 29 247 05 04)
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 15837155
Brand: DWK Life Sciences 292200904
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tätningsringen fungerar som ett mellanstycke mellan plastoliven och glasgängan och möjliggör en läcksäker anslutning av komponenterna (läckageskydd).
En tätning är en del av en konstruktion och förhindrar eller begränsar oönskad massöverföring.
  • För tät anslutning av plastoliverna
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Plastslanganslutningar (kat. nr. 29 25506 03 och 29 247 05 04)
Kvantitet 10/Pk.
Produkttyp Sealing Ring for Olive
Material Silikon (VMQ)