Läs mer
BRAND™ Ersättningstätningar, pumpenheter och ventilblockslock för BRAND seripettor och seripettor pro Bottletop Dispensers
Produktkod. 11376390 Handla allt Brand Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
För användning med (utrustning):
2 ml Seripettor™ grundläggande pipett
Seripettor™ 10 ml
Seripettor™ 25 ml
Seripettor™ pro, 25 ml
missing translation for 'unitSize'
Varje
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11376390
missing translation for 'mfr': BRAND™ 704542
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tillbehör till BRAND seripettor och seripettor pro Bottletop Dispensers
  • 6788 - EPDM tätningar för seripettor dispensrar, förpackning om 5
  • 704536 - autoklaverbart påfyllningsrör för seripettor , 250 mm, vardera
  • 704538 - autoklaverbart påfyllningsrör för seripettor , 500 mm, vardera
  • 704542 - pumpenhet för 1-10mL seripettor
  • 704544 - pumpenhet för 2,5-25 ml seriipettor
  • 704549 - Pumpenhet för 2,5-25mL seripettor pro
  • 704552 - seripettor ventilblockslock för autoklavering. Passar 1-10 ml seripettor
  • 704554 seripettor ventilblockslock för autoklavering. Passar 2,5-10 ml seripettor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttyp Pumpmontering
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klar, blå, röd
För användning med (applikation) Dispensera vätska
För användning med (utrustning) Seripettor™ 10 ml
Inkluderar Endast pumpmontering
Sterilitet Icke-steril
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.