Läs mer
BRAND™ Ersättningstätningar, pumpenheter och ventilblockslock för BRAND seripettor och seripettor pro Bottletop Dispensers
Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
2 ml Seripettor™ grundläggande pipett
Seripettor™ 10 ml
Seripettor™ 25 ml
Seripettor™ pro, 25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Grundmontering försedd med fjäderstållyftfjäder, paket om 1
- Pro-montering försedd med Hastaloy (rostfri) lyftfjäder, med PEI för UV-skydd, paket om 1
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Pump Assembly |
| Material | Polykarbonat |
| Volym (metrisk) | 2 mL |
| För användning med (applikation) | Dispensing liquid |
| För användning med (utrustning) | 2 ml Seripettor™ grundläggande pipett |
| Inkluderar | Lyftfjäder i fjäderstål |