Läs mer
Hellma Ersättningssilikonseptum
Produktkod. 15637115
Change view
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15637115 10/Förpackning Paket med 10
1 options
Produktkod. 15637115 Leverantör Hellma Leverantörsnummer 011651VE1072
Beräknad leverans: 22-02-2027
Fast passande och hållbar silikontätning lämplig för en mängd olika cylindriska, optiska cellmodeller.
  • Ersättningssilikontätning (septum)
  • PTFE-belagd på ena sidan
  • Lämplig för en mängd olika cylindriska, optiska celltyper
Specifikationer
Material Silikon, PTFE
Antal per förpackning 10/Pk
Kvantitet 10/Förpackning
För användning med (utrustning) Cellmodeller: 117.100; 117.100F, 117.104, 117.104F, 117.200; 117.200F, 117.204, 117.204F