Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Ersättning SilTite™ Mini Union Ferrules
För användning med (utrustning):
För 0,1 till 0,25 mm kolumner
För 1/32 tum. Kolumner
Kvantitet:
10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Speciellt utformad för att ansluta kapillärpelare
- Ansluter skyddspelare till kapillärpelare
- Inert och exakt glasfodrat hål
- Låg dödvolym
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | SilTite Mini Union Ferrules för 1/32 tum. ID-kolumner |
| För användning med (utrustning) | För 1/32 tum. Kolumner |
| Kvantitet | 10/Pk. |