Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ Ersättning SilTite™ Mini Union Ferrules
Produktkod. p-7114366
För användning med (utrustning):
För 0,1 till 0,25 mm kolumner
För 1/32 tum. Kolumner
Kvantitet:
10/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 12937111
Brand: Trajan Scientific and Medical™ 073470
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger en enkel, läckagefri installation för kapillärpelare utan användning av några verktyg.
  • Speciellt utformad för att ansluta kapillärpelare
  • Ansluter skyddspelare till kapillärpelare
  • Inert och exakt glasfodrat hål
  • Låg dödvolym
Specifikationer
Typ SilTite Mini Union Ferrules för 0,1 till 0,25 mm ID kolumner
Diameter (metrisk) Innerslang 0,1 till 0,25 mm
För användning med (utrustning) För 0,1 till 0,25 mm kolumner
Kvantitet 10/Förpackning