Läs mer
Electrothermal™ Reservvärmeelement
Produktkod. 11768432
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11768432 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 11768432 Leverantör Electrothermal™ Leverantörsnummer 1008647
Beräknad leverans: 19-11-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
För användning med EMEA3/6/1000
Spänning 230 V
Wattal 300w
Produkttyp Reservvärmeelement
Frekvens 50 Hz