Läs mer
Scienceware Mercury Collector Burk med integrerad svamp och perforerad platta
Produktkod. 13064897 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Typ:
Mercury Spill Kit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
13064897 Mercury Spill Kit Varje
1 options
Produktkod. 13064897 Leverantör Scienceware Leverantörsnummer 0670600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 SEK
    463.92 SEK / Paket med 1
    Save 88.08 SEK
    15% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 30-11-2026
Mercury Collector Burken med integrerad svamp och perforerad platta gör att små kvicksilverspill saneras snabbt och enkelt.
  • Skumkudde på lockets foder absorberar utspillt kvicksilver.
  • Skruva helt enkelt på locket för att samla upp kvicksilver under den perforerade plåten.
Specifikationer
Typ Mercury Spill Kit
För användning med (applikation) Kvicksilver samling
Längd (engelska) 4 tum
Längd (metrisk) 10.16 cm
Bredd (engelska) 2 tum
Bredd (metrisk) 5.08 cm