Läs mer
Thermo Scientific™ Ersättningskranenhet för Nalgene™ Separerande trattar
För användning med (utrustning):
Nalgene Separatoriska Trattar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Underhåll separeringstrattar med denna ersättningskranenhet för Thermo Scientific™ Nalgene™ Separatortrattar, som säkerställer en tät passform utan smörjning. Denna tetrafluoretenenhet har utmärkt kemisk beständighet och kan desinficeras kemiskt.
- För användning med Nalgene™ Separertrattar gjorda med Teflon™ fluorpolymer
- Kan steriliseras kemiskt
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Plast |
| Beskrivning | Ersättningskranenhet; Avstängningskran Assy TFE 4301-2000 2 L |
| För användning med (utrustning) | Nalgene Separatoriska Trattar |
| Kvantitet | 1/Pk.; 1/Cs. |
Teflon™ är ett varumärke som tillhör The Chemours Company FC, LLC används under licens av Nalge Nunc International Corporation.