Läs mer
Fisherbrand™ Ersättningstips för standardsoniska disembratorprober, modellerna Q500 och Q700
Handla allt Fisherbrand Traceable ProdukterBeskrivning
Kräver
Katt. Inga. FB4207
- Vid normal användning eroderar spetsarna och blir mindre effektiva
- Ta enkelt bort och byt ut slitna spetsar
- Finns i diametrar på 0,5, 1 och 0,75 tum
- För användning med Q500 och Q700 sonikatorer
Beställningsinfo
För utbytessonder, se FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Ersättningstips |
| Volymintervall (metriskt) | 50 till 500 ml |
| Diameter (engelska) | 0,75 tum |
| Diameter (engelska) Tips | 0,75 tum |
| Diameter (metrisk) | 1,9 cm |
| Diameter (metrisk) spets | 19 mm |
| För användning med (utrustning) | 0,75 tum sond för modellerna Q500 och Q700 ljuddämpare (FB4207) |
| Förpackningsmängd | 1 st |