Läs mer
Fisherbrand™ Ersättningstips för standardsoniska disembratorprober, modellerna Q500 och Q700
Produktkod. 12971171 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
1,27 cm
1,9 cm
2,54 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
12971171 2,54 cm Varje
12951171 1,27 cm Varje
12961171 1,9 cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12971171
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00 SEK
    839.21 SEK / Paket med 1
    Save 50.79 SEK
    5% Av
Beräknad leverans: 22-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kräver
Katt. Inga. FB4210
Byt enkelt ut eroderade spetsar
  • Vid normal användning eroderar spetsarna och blir mindre effektiva
  • Ta enkelt bort och byt ut slitna spetsar
  • Finns i diametrar på 0,5, 1 och 0,75 tum
  • För användning med Q500 och Q700 sonikatorer
Beställningsinfo
För utbytessonder, se FB4207, FB4208. FB4209, FC4210, FB4217, FB4218, FB4219, FB4220.
Specifikationer
Produkttyp Ersättningstips
Volymintervall (metriskt) 100 ml till 1 L
Diameter (engelska) 1 tum
Diameter (engelska) Tips 1 tum
Diameter (metrisk) 2,54 cm
Diameter (metrisk) spets 25 mm
För användning med (utrustning) 1-tums sond för modellerna Q500 och Q700 ljuddämpare (FB4210)
Förpackningsmängd 1 st