Läs mer
Cole-Parmer™ Ersättnings UV-rör
Produktkod. 11830250 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Våglängd:
365 nm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Våglängd Förpackningsstorlek
11830250 365 nm Varje
1 options
Produktkod. 11830250 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0981555
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1105.00 SEK
    1068.92 SEK / Paket med 1
    Save 36.08 SEK
    3% Av
Beräknad leverans: 11-01-2027
Använd dessa UV-ersättningsrör med ultravioletta lampor.
  • Ersättande ultravioletta rör
  • Produkten kan innehålla spårmängder av kvicksilver
  • Var försiktig med brott, rengöring, frakt och/eller kassering
Specifikationer
Wattal 15 W
Våglängd 365 nm
Diameter (metrisk) 25.5 mm
Produkttyp UV-rör