Läs mer
BRAND™ Ersättande tvätthuvud
Produktkod. 10027892 Handla allt Brand Produkter
Change view
Trådstorlek (metrisk):
GL 32
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Trådstorlek (metrisk) Förpackningsstorlek
10027892 GL 32 Varje
1 options
Produktkod. 10027892 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 129275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00 SEK
    555.84 SEK / Paket med 1
    Save 6.16 SEK
    1% Av
I lager
Ersättningstvätthuvud utrustat med ett FEP-tillförselrör.
  • Extra tvätthuvud
  • GL 32
  • Med leveransrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar FEP leveransrör
Material ETFE
Trådstorlek (metrisk) GL 32
Halsfinish 29 mm
Produkttyp Tvätthuvud