missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Reposal, LoGiCal
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Reposal |
| CAS | 3625-25-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Reposal |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C14 H18 N2 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 2,4,6(1H,3H,5H)-Pyrimidinetrione, 5-bicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-yl-5-ethyl-Barbituric acid, 5-bicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-yl-5-ethyl- (7CI,8CI), 5-Bicyclo[3,2,1]oct-2-en-2-yl-5-ethylbarbituric acid, 5-Bicyclo[3.2.1]oct-2-en-3-yl-5-ethylbarbituric acid, Reposal, Reposal Novo, Reposamal, WT 161 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H18N2O3/c1-2-14(11(17)15-13(19)16-12(14)18)10-6-8-3-4-9(5-8)7-10/h6,8-9H,2-5,7H2,1H3,(H2,15,16,17,18,19) |
| Lösningstyp | Neat |
| LEDER | CCC1(C(=O)NC(=O)NC1=O)C2=CC3CCC(C3)C2 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?