Läs mer
Brady™ Flytbara multifunktionsetiketter av vinyltyg
Produktkod. 17811739 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,5 x 0,75 tum.
0,75 x 1 tum.
1 x 1,9 tum
1,5 x 1 tum.
12,70 mm (B) x 12,70 mm (H)
16 fot x 0,24 tum.
16 fot x 0,318 tum.
20 fot x 0,375 tum.
25,40 mm (B) x 12,70 mm (H)
25,40 mm (B) x 25,40 mm (H)
25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
För användning med (utrustning):
BMP41, BMP51, M511
BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510
BMP51;BMP53;M511;M510
Formatera:
Kassett (tejp)
Kontinuerligt
Utstansad
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Formatera
17811739 25,40 mm (B) x 31,75 mm (H) BMP51;BMP53;M511;M510 Utstansad
17940740 12,70 mm (B) x 12,70 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kassett (tejp)
17910740 0,5 x 0,75 tum. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kassett (tejp)
17930740 25,40 mm (B) x 12,70 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kassett (tejp)
17910680 0,75 x 1 tum. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Utstansad
17970740 25,40 mm (B) x 25,40 mm (H) BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kassett (tejp)
17930770 1 x 1,9 tum BMP41, BMP51, M511 Kassett (tejp)
17900740 1,5 x 1 tum. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kassett (tejp)
17920690 16 fot x 0,24 tum. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuerligt
17990690 16 fot x 0,318 tum. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuerligt
17980760 20 fot x 0,375 tum. BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 Kontinuerligt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Produktkod. 17811739 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 170926
I lager
Placera, ta bort och flytta enkelt etiketterna på alla rena, torra ytor med B-498 CleanLift™ serie vinyl tyg etikettmaterial. Skriv ut nästan var som helst med hög kvalitet Brady™ handhållen etikettskrivare.
  • Idealisk för märkning av ledningar, kablar, kopplingsplintar, väggplåtar
  • Tillverkad av tuff belagd vinylduk för motståndskraft mot extrema temperaturer
  • Tillverkad med ett starkt gummibaserat lim som rent kan tas bort och säkert ersättas på alla rena, torra ytor
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad UL erkänd enligt UL969, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV
Typ av lim Omplacerbart gummi
Färg Vitt
Avsluta Halvblank
Formatera Utstansad
Material Självlaminerande vinyl
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Barcode labelling;Circuit board labelling;Component and equipment labelling;Wire and cable labelling
För användning med (utrustning) BMP51;BMP53;M511;M510
Kvantitet 160
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till 80 °C
Tjocklek (engelska) 0.0073 in
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Mått (L x B) 25,40 mm (B) x 31,75 mm (H)
Längd (engelska) 1,25 tum.
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.40 mm
Höjd (engelska) 1.25 in
Höjd (metrisk) 31.75 mm
Alternativt artikelnummer M5-103-498