Beskrivning
- Idealisk för märkning av ledningar, kablar, kopplingsplintar, väggplåtar
- Tillverkad av tuff belagd vinylduk för motståndskraft mot extrema temperaturer
- Tillverkad med ett starkt gummibaserat lim som rent kan tas bort och säkert ersättas på alla rena, torra ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | UL erkänd enligt UL969, RoHS-kompatibel med 2005/618/EC MCV |
| Typ av lim | Omplacerbart gummi |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Halvblank |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Självlaminerande vinyl |
| Produkttyp | Etikett |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (applikation) | Streckkodsmärkning; Kretskortsmärkning; Komponent- och utrustningsmärkning; Märkning av ledningar och kablar |
| För användning med (utrustning) | BMP41;BMP51;BMP53;M511;M410;M510 |
| Visa mer |