Läs mer
Brady™ Flytbara multifunktionella vinyltygetiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17899214 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,75 x 0,5 tum
1 x 0,75 tum
1 x 1 tum
1,5 x 0,5 tum
Höjd (metrisk):
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Höjd (metrisk) Form
17899214 1 x 0,75 tum 25,4 mm Rektangel
17849104 0,75 x 0,5 tum 19,05 mm Rektangel
17859104 1 x 1 tum 25,4 mm Fyrkantig
17848284 1,5 x 0,5 tum 38,1 mm Rektangel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17899214 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174434
Beräknad leverans: 11-11-2026
När ansökt, CleanLift™ Seriens vinylduk är permanent eller omplaceringsbar.
  • Självhäftande och tygunderlag ger stor hållkraft, men tillåter ändå ren borttagning och omplacering
  • Fastnar på alla rena, torra ytor
  • Speciellt formulerad topplack för hög utskriftskvalitet
  • Halvblank yta för ett skarpt, rent utseende
  • Tillverkad av B-498 vinylmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Typ av lim Omplacerbart gummi
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Halvblank
Formatera Kassett (tejp)
Material Vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, kretskortsmärkning, komponent- och utrustningsmärkning, laboratoriemärkning, tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) M610, M710, M611, BMP61, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 2500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0073 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Mått (L x B) 1 x 0,75 tum
Längd (engelska) 1 tum
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm
Höjd (metrisk) 25,4 mm
Alternativt artikelnummer BM-18-498