Läs mer
Brady™ Omplacerbara etiketter för tråd och kabel av vinyltyg
Produktkod. 11321530 Handla allt Brady Produkter
Change view
Färg:
Vitt
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11321530 Vitt 1 rulle
1 options
Produktkod. 11321530 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 217074
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6354.28 SEK
    4901.85 SEK / 1 rullar
    Save 1452.43 SEK
    22% Av
Beräknad leverans: 23-11-2026
Utskrivbara, flyttbara etiketter av vinyltyg och kabel för termotransferskrivare.
  • Utskrivbara, flyttbara vinyltygetiketter för termotransferskrivare. Observera: Detta material är UL-godkänt med sitt respektive band. Se Recommended Ribbon Series för lämpligt band att använda.
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, UL Godkänd
Beskrivning Termisk överföring utskrivbara etiketter
Typ av lim Omplacerbart gummi, Flytbar
Beläggning Vinyl
Färg Vitt
Visa Blank
Avsluta Halvblank
Formatera Stansad
Material Självlaminerande vinyl
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Streckkodsmärkning, Kretskortmärkning, Komponent- och utrustningsmärkning, Laboratoriemärkning, Tråd- och kabelmärkning
För användning med (utrustning) BBP11, BBP12, PR Dessutom THT 76 mm kärnskrivare
Horisontell upprepning (metrisk) 15.70 mm
Etiketter per rad 3
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40° C
Antal per förpackning 3000 etiketter/rulle
Kvantitet 3000 Pk.
Form Rektangel
Storlek (metrisk) 12.7W x 25.4 mmH
Temperaturområde (engelska) -40 °F till +176 °F
Temperaturområde (metriskt) -40 °C till +80 °C
Tjocklek (engelska) 0,0073 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.185 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 28.40 mm
Mått (L x B) 25.4 x 12.7 mm
Längd (engelska) 1 tum
Längd (metrisk) 25.4 mm
Bredd (engelska) 0,5 tum
Bredd (metrisk) 12.7 mm
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25.4 mm
Alternativt artikelnummer BPT-611-498