Läs mer
Brady™ Repositionable Vinyl Printer Labels
Beskrivning
- Repositionable rubber-based adhesive
- Semi-gloss finish
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | BMP71 Label Printer Labels |
| Typ av lim | Repositionable |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Semi-gloss |
| Material | Vinyl |
| Etiketter per rad | 1 |
| Trådmätare | 0 |
| Mått (L x B) | 12.70 x 38.10 mm |
| Längd (metrisk) | 12,70 |
| Bredd (metrisk) | 38,10 mm |
| Visa mer |