Läs mer
Brady™ Repositionable Vinyl Printer Labels
Produktkod. 12850099
Change view
Färg:
Gult
Vitt
Längd (metrisk):
12,70
12,70 mm
15,24 m
25,4 mm
25,40 mm
83,8 m
9,1 m
9,10 m
Bredd (metrisk):
6,1 mm
8,08 mm
9,53 mm
12,70 mm
25,4 mm
38,10 mm
48,26 mm
50,8 mm
Förpackningsstorlek:
1 rulle
Varje
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Längd (metrisk) Bredd (metrisk) unitSize
12850099 Vitt 12,70 mm 25,4 mm Varje
11509463 Vitt 83,8 m 9,53 mm Varje
11573984 Gult 15,24 m 50,8 mm Varje
11504064 Gult 15,24 m 12,70 mm Varje
11569463 Vitt 9,1 m 12,70 mm Varje
11579463 Vitt 9,1 m 25,4 mm Varje
11785663 Vitt 25,40 mm 38,10 mm Varje
11563984 Vitt 15,24 m 50,8 mm 1 rulle
11594054 Vitt 15,24 m 12,70 mm Varje
11765673 Vitt 25,4 mm 9,53 mm Varje
11725683 Vitt 12,70 38,10 mm Varje
11578604 Vitt 9,10 m 48,26 mm Varje
11549463 Vitt 83,8 m 8,08 mm Varje
11508614 Vitt 15,24 m 6,1 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Produktkod. 12850099 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 114750
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Repositionable vinyl cloth labels for use with Label Printer.
  • Repositionable rubber-based adhesive
  • Semi-gloss finish
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized
Beskrivning BMP71 Label Printer Labels
Typ av lim Rubber, Repositionable
Beläggning Vinyl
Färg Vitt
Avsluta Semi-gloss
Material Vinyl
Tryckteknik Thermal Transfer
Produkttyp Printer Label
För användning med (applikation) Laboratory Identification, circuit board and component identification, wire and cable marking
För användning med (utrustning) BMP™71
Etiketter per rad 1
Kvantitet 250/Pk.
Form Rectangle
Temperaturområde (metriskt) -40°C to +80°C
Tjocklek (metrisk) 0.046 mm
Vertikal upprepning (metrisk) 15.88 mm
Trådmätare 3 AWG
Mått (L x B) 12.70 x 25.40 mm
Längd (metrisk) 12,70 mm
Bredd (metrisk) 25,4 mm
Höjd (metrisk) 19 mm