Läs mer
Sartorius™ ReproEasy Performance Test Pads
Produktkod. 15689963 Handla allt Sartorius Produkter
Change view
Typ:
Fuktanalysatortestdynor, 10/Pk.
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Typ unitSize
15689963 Fuktanalysatortestdynor, 10/Pk. Paket med 10
15753742 Fuktanalysatortestdynor, 10/Pk. -
2 options
Produktkod. 15689963
Brand: Sartorius™ YHP01MA
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Testkuddar för den periodiska granskningen av prestandan hos MA37/160 fuktanalysator.
  • Låter dig snabbt bekräfta om en enhet fungerar korrekt och ger korrekta resultat.
  • Används tillsammans med funktionstestfunktionen i fuktanalysatorn.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) MA37/160 Fuktanalysator
Kvantitet 10/Pk.
Typ Fuktanalysatortestdynor, 10/Pk.