Läs mer
RepSox, MedChemExpress
Beskrivning
RepSox (E-616452) is a potent and selective of the TGFβR-1/ALK5 inhibitor which inhibits ALK5 autophosphorylation with an IC50 of 4 nM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | RepSox |
| CAS | 446859-33-2 |
| Färg | Light Brown |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H13N5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | E-616452 SJN 2511 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 33.33 mg/mL (116.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=NC(C2=NNC=C2C3=NC4=CC=CN=C4C=C3)=CC=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 287.32 |
| Visa mer |