Läs mer
Unity Lab Services Omkvalificering med temperaturkartläggning för shakers
Beskrivning
- Dokumenterad omkvalificering som verifierar skakarens prestanda enligt tillverkarens specifikationer.
- Viktiga tester inkluderar dörröppen dörr, återställning efter strömavbrott och temperaturvarningar.
- Temperaturkartläggning för att identifiera varma och kalla fläckar i kammaren.
- Konfigurerbara datainsamlingsintervaller med luft- eller simulerade produktlaster.
- Inkluderar återhämtning med öppen dörr, test av strömavbrott och detaljerade temperaturrapporter.
- Stödjer efterlevnad genom att säkerställa korrekta lagringsförhållanden över temperaturintervall.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Tjänst |