Läs mer
Abnova™ RER1 Recombinant Protein
Produktkod. 16166142
Kvantitet:
10 μg
25 μg
Produktkod. 16166142
Brand: Abnova™ H00011079P01.10ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifikationer
Tillträdesnummer AAH04965
För användning med (applikation) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulering 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 11079
Molekylvikt (g/mol) 47.19
Namn RER1 (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-intervall 8
Beredningsmetod In vitro wheat germ expression system
Reningsmetod Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Kvalitetskontrolltestning 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Kvantitet 10 μg
Källa Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MSEGDSVGESVHGKPSVVYRFFTRLGQIYQSWLDKSTPYTAVRWVVTLGLSFVYMIRVYLLQGWYIVTYALGIYHLNLFIAFLSPKVDPSLMEDSDDGPSLPTKQNEEFRPFIRRLPEFKFWHAATKGILVAMVCTFFDAFNVPVFWPILVMYFIMLFCITMKRQIKHMIKYRYIPFTHGKRRYRGKEDAGKAFAS
Förvaringskrav Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Vanligt namn RER1
Gensymbol RER1
Korsreaktivitet Human
Art Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Protein Tag GST
Form Solution