Läs mer
Molecular Probes™ Resazurin, natriumsalt
Beskrivning
Resazurin, natriumsalt
The non-fluorescent resazurin can be used as a fluorogenic oxidation-reduction indicator in a variety of cells, including bacteria, yeast and eukaryotes by flow cytometry, fluorescence microscopy and high-throughput screening. The red-fluorescent product, resorufin exhibits absorption/emission maxima ∼575/585 nm.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Rött |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Beskrivning | Resazurin, natriumsalt |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cell Viability |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Resazurin |
| Typ av färg | Resazurin |
| Form | Solid |
| Produktlinje | Invitrogen |
| Visa mer |