Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Resazurin natriumsalt
Produktkod. 11474687
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11474687 5 g 5g
11464687 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11474687 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21187.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1193.40 SEK
    969.65 SEK / 5g
    Save 223.75 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Som indikator pH 3,8 (orange) till 6,5 (mörkviolett) | CAS: 62758-13-8 | C12H6NNaO4 | 251,173 g/mol
Som indikator pH 3,8 (orange) till 6,5 (mörkviolett) Resazurin natriumsalt fungerar som ett blått icke-fluorescerande färgämne som används speciellt i oxidationsreduktionsindikator för resazurintest för bakterier. Den används som en fluorogen oxidationsreduktionsindikator i en mängd olika celler, jäst och eukaryoter genom flödescytometri, fluorescensmikroskopi och screening med hög genomströmning. Vidare används det för att karakterisera den metaboliska aktiviteten hos mitochnodria. Det används också för att analysera L-Glutamat och för att mäta den aeroba biologiska nedbrytningen av organiskt material som finns i avloppsvatten. Utöver detta fungerar det som en indikator för cellviabilitet i däggdjurscellkulturer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Som indikator pH 3,8 (orange) till 6,5 (mörkviolett) Resazurin-natriumsalt fungerar som ett blått icke-fluorescerande färgämne som används speciellt i oxidationsreduktionsindikator för resazurintest för bakterier. Den används som en fluorogen oxidationsreduktionsindikator i en mängd olika celler, jäst och eukaryoter genom flödescytometri, fluorescensmikroskopi och screening med hög genomströmning. Vidare används det för att karakterisera den metaboliska aktiviteten hos mitochnodria. Det används också för att analysera L-Glutamat och för att mäta den aeroba biologiska nedbrytningen av organiskt material som finns i avloppsvatten. Utöver detta fungerar det som en indikator för cellviabilitet i däggdjurscellkulturer.
Löslighet Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och
ammoniumhydroxid.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62758-13-8
Molekylformel C12H6NNaO4
Molekylvikt (g/mol) 251.173
MDL-nummer MFCD00005036
InChI-nyckel IVGPGQSSDLDOLH-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 112939
IUPAC-namn natrium;10-oxido-7-oxofenoxazin-10-ium-3-olat
LEDER C1=CC2=C(C=C1[O-])OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-].[Na+]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resazurin
Beilstein 3794971
Löslighetsinformation Löslig i vatten, dimetylsulfoxid och ammoniumhydroxid.
Kvantitet 5 g
Formel vikt 251.18
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Resazurin sodium salt
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Resazurin sodium salt
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.