Läs mer
Resazurin natriumsalt (teknisk kvalitet), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Resazurin sodium salt |
| CAS | 62758-13-8 |
| Molekylformel | C12 H6 N O4 . Na |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 7-Hydroxy-3H-Phenoxazin-3-one-10-oxide Sodium Salt, Sodium Resazurin |
| InChI formel | InChI=1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1 |
| LEDER | [Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1 |
| IUPAC-namn | natrium; 10-oxido-7-oxofenoxazin-10-ium-3-olat |
| Molekylvikt (g/mol) | 251.17 |
| Formel vikt | 251.0195 |