Läs mer
Resazurin natriumsalt (teknisk kvalitet), TRC
Produktkod. 30418064
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30418064 25 g
1 options
Produktkod. 30418064 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCR14458025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Resazurin sodium salt
CAS 62758-13-8
Molekylformel C12 H6 N O4 . Na
Kvantitet 25 g
Synonym 7-Hydroxy-3H-Phenoxazin-3-one-10-oxide Sodium Salt, Sodium Resazurin
InChI formel InChI=1S/C12H7NO4.Na/c14-7-1-3-9-11(5-7)17-12-6-8(15)2-4-10(12)13(9)16;/h1-6,14H;/q;+1/p-1
LEDER [Na+].[O-]c1ccc2c(OC3=CC(=O)C=CC3=[N+]2[O-])c1
IUPAC-namn natrium; 10-oxido-7-oxofenoxazin-10-ium-3-olat
Molekylvikt (g/mol) 251.17
Formel vikt 251.0195