Läs mer
Rescinnamine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Rescinnamine |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C35H42N2O9/c1-40-21-8-9-22-23-11-12-37-18-20-15-29(46-30(38)10-7-19-13-27(41-2)33(43-4)28(14-19)42-3)34(44-5)31(35(39)45-6)24(20)17-26(37)32(23)36-25(22)16-21/h7-10,13-14,16,20,24,26,29,31,34,36H,11-12,15,17-18H2,1-6H3/b10-7+/t20-,24+,26-,29-,31+,34+/m1/s1 |
| Formel vikt | 634.289 |