Beskrivning
DNA Dilution Buffer, en komponent i ResDNASEQ Residual DNA Quantitation-kit, erbjuds separat här för de kitanvändare som behöver ytterligare eluationsbuffert.
Precis som med andra produkter i Pharma Analytics Sample Preparation-produktlinjen, DNA-utspädningsbuffert:
- Stöds helt av våra globala tillverknings- och distributionscenter
- Har ett analyscertifikat tillgängligt
- Har en hållbarhet på upp till 12 månader
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Spädningsbuffert |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 7 ml |