Beskrivning
De Applied Biosystems resDNASEQ dPCR CHO DNA Kit är en kraftfull digital PCR-lösning (dPCR) för att kvantifiera resterande DNA från CHO expressionssystem, som vanligtvis används för produktion av monoklonala antikroppar (mAbs). Genom att utnyttja kapaciteten med hög prestanda TaqMan kemi, den resDNASEQ CHO analys ger en snabb och tillförlitlig metod för att noggrant kvantifiera rester CHO DNA. Denna analys erbjuder exceptionell känslighet och specificitet, vilket hjälper till att säkerställa att kvantifieringsdata som erhålls från ett brett spektrum av provtyper, inklusive prov under process med varierande provmatriser och slutproduktformuleringar, är tillförlitliga och konsekventa, vilket skapar förtroende för resultaten.
Funktioner av resDNASEQ dPCR CHO DNA-kit inkluderar:
- Exakt, absolut kvantifiering av rester CHO DNA
- Lättanvända, integrerade exempel-till-resultat-systemfunktioner TaqMan dPCR master mix och TaqMan primer/probset
- Mycket känslig kvantifiering ger resultat på cirka tre timmar
- Valfri manuell eller automatiserad provberedning, optimerad för kvantitativ återvinning av prover från komplexa matriser
Digitalt PCR-arbetsflöde
De resDNASEQ dPCR CHO DNA Kit är en del av ett integrerat dPCR-arbetsflöde för föroreningstestning under biofarmaceutisk tillverkning. Valfri användning av Pharma KingFisher Apex 96 Deep-Well Magnetic Particle Processor med PrepSEQ Nucleic Acid Sample Preparation Kit hjälper till att säkerställa hög återvinning av kvarvarande DNA med mindre arbete och fel än manuell bearbetning. Pharma KingFisher Apex-instrumentet kan behandla upp till 24 prover i tre exemplar, jämfört med tre prover i tre exemplar med en manuell metod.
För att hjälpa till att säkerställa prestanda som uppfyller eller överträffar regelefterlevnad resDNASEQ dPCR-kit har validerats internt på QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system. Dataanalys strömlinjeformas med hjälp av QuantStudio Absolute Q dPCR-programvara, som inkluderar korrekt kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Part 11-efterlevnad.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | • 5X Absolute Q Digital PCR Master Mix, 0,36 ml; Förvara vid -15 °C till -25 °C, skydda mot ljus • dPCR CHO DNA Assay Mix, 90 μl; Förvara vid -15 °C till -25 °C, skydda mot ljus • Negativ kontroll (vatten), 1 ml; Förvara vid -15 °C till -25 °C före första användning och 2 °C till 8 °C efter första användning |
| Detektionsmetod | Digital PCR |
| Form | Fryst |
| PCR-metod | Digital PCR |
| Värdcell | CHO |
| Etikett eller färgämne | FAM + VIC |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Produkttyp | dPCR CHO DNA-kit |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| För användning med (applikation) | DNA-kvantifiering |
Endast för forskning.