Beskrivning
Applied Biosystems resDNASEQ dPCR E. coli DNA Kit är en digital PCR (dPCR)-baserad lösning för att upptäcka värdcells-DNA från E. coli, ett uttryckssystem som ofta används för produktion av rekombinanta proteiner och plasmider. Tillförlitlig och snabb möjliggör analysen känslig och specifik kvantifiering av E. coli-DNA, vilket bidrar till förtroende för kvantitativa data från ett brett spektrum av provtyper, från prover under processen med olika provmatriser till formuleringar med slutprodukter.
Funktioner i resDNASEQ dPCR E.coli DNA-kit inkluderar:
- Noggrann, absolut kvantifiering av residual värdcells-DNA från E. coli
- Mycket känslig kvantifiering med beprövade TaqMan analyser, med resultat på under tre timmar
- Starkt karaktäriserad E. coli DNA-kontroll som kan utnyttjas vid kvalificering och verifiering
- Lättanvänt, integrerat prov-till-resultat-kit bestående av Absolute Q DNA Digital PCR Master Mix, E. coli-analysmix, välkaraktäriserad DNA-positiv kontroll och DNA-utspädningsbuffert
- Manuell eller automatiserad provberedning, optimerad för kvantitativ återvinning av prover från komplexa matriser
Integrerad arbetsflödeslösning
resDNASEQ dPCR E. coli DNA-kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för testning av föroreningar och föroreningar under tillverkning av biofarmaceutiska ämnen. Kitet har validerats på Digital Absolute Q QuantStudio PCR System. Systemet Absolute Q har hög tolerans mot vanliga inhibitorer i biofarmaceutiska provmatriser, vilket eliminerar behovet av nukleinsyraextraktion i vissa fall. Om nukleinsyraextraktion krävs rekommenderar vi användning av PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som erbjuder både manuell och automatiserad provberedning.
Enkel att använda
Med resDNASEQ dPCR E. coli DNA-kit utförs dPCR-analys för att kvantifiera kopiantalet av kvarvarande E. coli-DNA i testproverna. Kitet resDNASEQ innehåller nästan allt som behövs för att genomföra dessa steg, från masterblandning till TaqMan primer/probe-blandning till E. coli-genomisk DNA-kontroll, samt steg-för-steg-instruktioner. Ett kopiering-till-mass-konverteringsverktyg tillhandahålls också för att vägleda dig i slutresultatomvandlingen för att uppfylla regleringskraven.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | resDNASEQ E.coli DNA-kontroll • E.coli DNA-kontroll, 40μ L, butik på– 15 till– °25 •C DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före första användningen och 2−°8 C efter första användningen resDNASEQ E.coli DNA dPCR-reagens • Absolut Q dPCR Master Mix (5X), 360μ L, butik på– 15 till– °25 C före första användningen och 2−°8 C efter första användningen, skydda mot ljus • E.coli DNA-analysblandning (10X), 60μ L, butik på– 15 till– 25 °C, skydda mot ljus • Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användningen och 2−8 °C efter första användningen |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Sats |
| PCR-metod | Digital PCR |
| Värdcell | E.coli |
| Etikett eller färgämne | FAM + VIC |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| För användning med (applikation) | Digital PCR (dPCR) |
| Visa mer |