Läs mer
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ dPCR E1A DNA Fragment Length Kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De resDNASEQ dPCR E1A DNA Fragment Length Kit är ett PCR-baserat system för absolut kvantifiering som mäter fragmentlängderna av kvarvarande värdcells-DNA genom att rikta in sig på E1A-genen i HEK 293-cellinjer, som huvudsakligen används i utvecklingen av genterapier, cellbaserade vacciner och liknande bioterapeutika. Pålitlig och snabb, den resDNASEQ kit möjliggör mycket känslig och specifik kvantifiering av olika fragmentlängder av E1A-genen inom det kvarvarande värdcells-DNA. Detta hjälper till att säkerställa en hög grad av tillförlitlighet för kvantifieringsdata som erhålls från ett brett —spektrum av provtyper från prover under process med olika provmatriser till renad —slutprodukt oavsett om provet innehåller högmolekylär eller skjuvad DNA.
Funktioner av resDNASEQ dPCR E1A DNA Fragment Length Kit inkluderar:
•Konsekvent prestanda över det förväntade intervallet av DNA-fragmentstorlekar
• Enkel— strömlinjeformat arbetsflöde för enkel användning med ditt digitala PCR-instrument
• Snabb —minimal praktisk tid; resulterar i∼ 90 minuter när den används med QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system
• —Pålitlig konsekvent prestanda över förväntade intervall av DNA-fragmentstorlekar
Integrerad arbetsflödeslösning
De resDNASEQ dPCR E1A DNA Fragment Length Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för förorenings- och föroreningstestning under biofarmaceutisk tillverkning. De resDNASEQ kit har validerats på QuantStudio Absolute Q Digital PCR-system.
Absolute Q-systemet har en hög tolerans mot vanliga inhibitorer i biofarmaceutiska provmatriser, vilket eliminerar behovet av nukleinsyraextraktion i de flesta fall. Om nukleinsyraextraktion krävs rekommenderar vi användning av PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som erbjuder både ett manuellt och automatiserat arbetsflöde för provberedning.
Lätt att använda
Med resDNASEQ dPCR E1A DNA Fragment Length Kit, du utför dPCR-analys för att kvantifiera kopiantalet för tre olika fragmentstorleksintervall i dina testprover. De resDNASEQ kit innehåller nästan allt som behövs för att utföra dessa steg, från mastermix till TaqMan primer/probmix till E1A DNA-standarder, samt steg-för-steg-instruktioner.
Konsekvent prestanda
För korrekt kvantifiering av fragment av tre olika längder av E1A-DNA måste analysresultaten vara opåverkade av storleken på icke-specifikt DNA som finns i testprovet. Med resDNASEQ systemet får du konsekvent analysprestanda över de tre E1A-fragmentstorlekarna.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | resDNASEQ E1A DNA-kontroll • E1A DNA-kontroll, 0,12 mL, förvara vid– 15 till– °25 •C DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före första användningen och 2−°8 C efter första användningen resDNASEQ E1A DNA dPCR-reagens • Absolute Q Digital PCR Master Mix, 5X, 2 x 360μ L, butik på– 15 till– °25 C före första användningen och 2−°8 C efter första användningen, skydda mot ljus • E1A DNA-analysblandningar (kort, medium, lång), 220μ L vardera, lagra kl– 15 till– 25 °C, skydda mot ljus • Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användningen och 2−8 °C efter första användningen |
| PCR-metod | Digital PCR |
| Värdcell | HEK och andra cellinjer transformerade av E1A |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Produkttyp | Digital PCR Kit |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |