Läs mer
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Mänskliga resterande DNA-kvantifieringssatser
Produktkod. 18705425 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Inkluderar:
Analyssats och provberedning
Endast analyskit
Produktkod. 18705425
Brand: Applied Biosystems™ A27335
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av värdcells-DNA från mänskliga cellinjer som används som expressionssystem för rekombinanta proteiner.
De resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av värdcells-DNA från mänskliga cellinjer som används som expressionssystem för rekombinanta proteiner. Pålitlig och snabb, den resDNASEQ Systemet möjliggör känslig (så lite som 15 pg DNA/ml testprov) och specifik kvantifiering av mänsklig cell-DNA. Denna prestanda hjälper till att säkerställa en hög grad av tillförlitlighet för kvantifieringsdata som erhållits från ett brett spektrum av provtyper, från prover under process till slutprodukt, oavsett om provet innehåller DNA med hög molekylvikt eller klippt DNA.
Funktioner av resDNASEQ Human Residual DNA Quantifiering Kit inkluderar:
• Mycket känslig kvantifiering med beprövad TaqMan qPCR-teknik i realtid
• Konsekvent prestanda över det förväntade intervallet av DNA-fragmentstorlekar
• Inkluderar mastermix, TaqMan primer/probmix och human genomisk DNA-standard Detta
kit är tillgängligt med eller utan provberedningsreagenser i form av ett PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som är optimerat för högeffektiv återvinning av rest-DNA från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter.
De resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit ger mycket känslig detektion av mänskligt DNA, vilket gör att du kan använda små provvolymer för att generera korrekta resultat. Det breda linjära intervallet av TaqMan qPCR-teknik i realtid gör att du kan testa prover med varierande nivåer av mänskligt DNA i samma analys, såsom prover under process med högre mängder DNA eller bulkläkemedelssubstans med mycket låga mängder.
Lätt att använda
med resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit du utför qPCR-analys för att jämföra mängden humant DNA i dina testprover med en standardkurva som genereras med kända mängder renad human genomisk DNA-standard. De resDNASEQ kit innehåller nästan allt du behöver för att utföra dessa steg, från mastermix till TaqMan primer/probmix till human genomisk DNA-standard, såväl som steg-för-steg-instruktioner.
Konsekvent prestanda
För korrekt kvantifiering av resterande humant DNA måste analysresultaten vara opåverkade av storleken på DNA-molekylerna som finns i testprovet. Med resDNASEQ systemet får du konsekvent analysprestanda över en rad DNA-fragmentstorlekar.
* På grund av den höga graden av likhet mellan genom förväntas DNA från närbesläktade primatarter som apa (Vero), schimpans och orangutang detekteras av resDNASEQ Mänsklig kvantifieringskit.
Specifikationer
Innehåll och lagring resDNASEQ Mänsklig DNA-kontroll
• Human DNA-kontroll, 30 ng/μ L, 40μ L, butik på– 15 till– °25
C• DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före första användningen och −°2 8 C efter första användningen
resDNASEQ Humant DNA Realtids PCR-reagens
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före första användning −och °2 8 C efter första användning, skydda mot ljus
• Human DNA-analysblandning (10X), 300μ L, butik på– 15 till– °25 C, skydda mot ljus
• Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före −första °användningen och 2 8 C efter första användningen
PrepSEQ nukleinsyraextraktionssats
• Lyseringsbuffert (2 flaskor, 50 ml/flaska)
• Bindningslösning/isopropanol (1 tom flaska)
• Tvättbuffertkoncentrat (2 flaskor, 26 ml/flaska)
• Elueringsbuffert (1 flaska, 25 ml)
• Proteinas K-buffert (1 flaska, 50 ml)
• Magnetiska partiklar (2 rör, 1,5 ml/rör)
• Proteinas K (20 mg/ml) (1 rör, 1,25 ml), förvara vid eller under– 20 C°
• PK Buffer II (1 flaska, 11 ml)
Förvara allt i rumstemperatur om inget annat anges.
PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit
• Proteinas K (20 mg/ml), 1 rör, 1,25 ml
• Jäst-tRNA (10 mg/ml), 1 rör, 0,5 ml
• Glykogen (5 mg/ml), 2 rör, 1,0 ml/rör
Lagra allt på eller under– 20 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Sats
PCR-metod qPCR
Värdcell Mänskligt DNA
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje resDNASEQ
Kvantitet 100 reaktioner
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderar Analyssats och provberedning