Läs mer
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Mänskliga resterande DNA-kvantifieringssatser
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av värdcells-DNA från mänskliga cellinjer som används som expressionssystem för rekombinanta proteiner. Pålitlig och snabb, den resDNASEQ Systemet möjliggör känslig (så lite som 15 pg DNA/ml testprov) och specifik kvantifiering av mänsklig cell-DNA. Denna prestanda hjälper till att säkerställa en hög grad av tillförlitlighet för kvantifieringsdata som erhållits från ett brett spektrum av provtyper, från prover under process till slutprodukt, oavsett om provet innehåller DNA med hög molekylvikt eller klippt DNA.
• Mycket känslig kvantifiering med beprövad TaqMan qPCR-teknik i realtid
• Konsekvent prestanda över det förväntade intervallet av DNA-fragmentstorlekar
• Inkluderar mastermix, TaqMan primer/probmix och human genomisk DNA-standard Detta
kit är tillgängligt med eller utan provberedningsreagenser i form av ett PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som är optimerat för högeffektiv återvinning av rest-DNA från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter.
De resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit ger mycket känslig detektion av mänskligt DNA, vilket gör att du kan använda små provvolymer för att generera korrekta resultat. Det breda linjära intervallet av TaqMan qPCR-teknik i realtid gör att du kan testa prover med varierande nivåer av mänskligt DNA i samma analys, såsom prover under process med högre mängder DNA eller bulkläkemedelssubstans med mycket låga mängder.
Lätt att använda
med resDNASEQ Human Residual DNA Quantitation Kit du utför qPCR-analys för att jämföra mängden humant DNA i dina testprover med en standardkurva som genereras med kända mängder renad human genomisk DNA-standard. De resDNASEQ kit innehåller nästan allt du behöver för att utföra dessa steg, från mastermix till TaqMan primer/probmix till human genomisk DNA-standard, såväl som steg-för-steg-instruktioner.
Konsekvent prestanda
För korrekt kvantifiering av resterande humant DNA måste analysresultaten vara opåverkade av storleken på DNA-molekylerna som finns i testprovet. Med resDNASEQ systemet får du konsekvent analysprestanda över en rad DNA-fragmentstorlekar.
* På grund av den höga graden av likhet mellan genom förväntas DNA från närbesläktade primatarter som apa (Vero), schimpans och orangutang detekteras av resDNASEQ Mänsklig kvantifieringskit.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | resDNASEQ Mänsklig DNA-kontroll • Human DNA-kontroll, 30 ng/μ L, 40μ L, butik på– 15 till– °25 C• DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användningen och 2 −8 °C efter första användningen resDNASEQ Humant DNA Realtids PCR-reagens • Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användning och 2 −8 °C efter första användning, skydda mot ljus • Human DNA-analysblandning (10X), 300μ L, butik på– 15 till– 25 C, °skydda mot ljus • Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– 25 C °före första användningen och 2 8 −C °efter första användningen |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Sats |
| PCR-metod | qPCR |
| Värdcell | Mänskligt DNA |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Visa mer |