Läs mer
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitativ CHO DNA-kit
Produktkod. 30000682 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Inkluderar:
Endast analyskit
Provprov och provförberedelse
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar Förpackningsstorlek
30000682 Endast analyskit Varje
18634253 Provprov och provförberedelse -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30000682 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4402085
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37393.58 SEK
    34760.00 SEK / Paket med 1
    Save 2633.58 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Detta kvantitativa PCR (qPCR)-baserade kit, en del av resDNASEQ™ Kvantitativ CHO DNA System, tillåter användare att upptäcka sub-picogram mängder av kvarvarande DNA från CHO cellinje på mindre än 5 timmar.
Detta kvantitativa PCR (qPCR)-baserade kit, en del av resDNASEQ™ Kvantitativ CHO DNA System, gör att du kan upptäcka sub-picogram mängder av kvarvarande DNA från den kinesiska hamsters äggstock (CHO cellinje på mindre än 5 timmar. Systemet övervinner begränsningarna med traditionella metoder genom att kombinera hög återhämtning PrepSEQ™ provberedning och TaqMan™ -baserad kvantifiering av kvarvarande DNA.
Kvantitativt PCR-kit i realtid för mycket känsliga rester CHO DNA-kvantifiering
• Lätt att använda, resultat på under 5 timmar
• Specifikt för CHO DNA, ingen korsreaktivitet med icke-relaterat DNA
• Del av ett integrerat system som inkluderar provberedning, TaqMan™ analys och mastermix, standard-DNA, instrument och programvara
• Protokoll tillgängligt för automatiserad provberedning
• Flexibel provgenomströmning gör att du kan utföra rigorösa DNA-clearance-studier. Detta kit är tillgängligt med eller utan provberedningsreagenser i form av ett PrepSEQ Residual DNA Sample
Preparation Kit, som är optimerat för högeffektiv återvinning av rest-DNA från komplexa blandningar av
proteiner, buffertar och salter.
Realtids-PCR för mycket känslig kvantifiering The
resDNASEQ™ Kvantitativ CHO DNA System ger mycket känslig detektion av CHO DNA, så att du kan använda små provvolymer för att generera korrekta resultat. Det breda linjära intervallet av TaqMan™ teknik gör att du kan testa prover med varierande nivåer av CHO DNA i samma analys, såsom prover under process med högre mängder DNA eller bulkläkemedelssubstans med mycket låga mängder. Figur 1 visar analysens intervall och känslighet. Linjäritet påvisas genom analys av CHO cellstandard-DNA som sträcker sig från 0,3 ng till 3 fg.
Lätt att använda, resultat på mindre än 5 timmar.
Först extraherar du DNA från dina renings- och läkemedelsprover under processen. Sedan utför du qPCR för att jämföra DNA-mängder i dina testprover med en standardkurva genererad med kända mängder renat CHO cellstandard-DNA. Det enkla arbetsflödet av resDNASEQ™ Kvantitativ CHO DNA-systemet består av provberedning, analysinställning och instrumentkörning och dataanalys som —du kan utföra på mindre än 5 timmar.
Specifikt för CHO DNA, ingen korsreaktivitet med icke-relaterat DNA
Målet för analysen är mycket specifik, så att den endast detekterar en hamsterspecifik region av ett genetiskt element med flera kopior. Vi valde denna region med hjälp av omfattande bioinformatisk analys av flera relaterade och obesläktade arter. Testning av analysprestanda bekräftade att analysen är specifik för hamster-DNA och är opåverkad av närvaron av så mycket som 100 ng av icke-relaterat DNA i ett testprov.
Konsekvent prestanda även med fragmenterat DNA
För exakt kvantifiering av rester CHO DNA, analysresultat måste vara opåverkade av storleken på DNA-molekylerna som finns i testprovet. För att testa effekten av DNA-fragmentstorlek på analysprestanda fragmenterade vi hög molekylvikt CHO genomiskt DNA till lågmolekylärt DNA genom sonikering. Figur 2 visar att tröskelcykelvärdena (Ct) för reaktionerna med det sonikerade DNA:t med låg molekylvikt var jämförbara med dem för det osmälta DNA:t med hög molekylvikt. Dessa resultat visar att konsekvent prestanda erhölls med kitet oavsett DNA-molekylvikt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring resDNASEQ CHO DNA-kontroll
• CHO DNA-kontroll, 30 ng/μ L, 40μ L, butik på– 15 till– °25
C• DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användningen och 2 −8 °C efter första användningen
resDNASEQ CHO DNA Real-Time PCR-reagenser
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före första användning och −2 °8 C efter första användning, skydda mot ljus
• CHO DNA-analysblandning (10X), 300μ L, butik på– 15 till– 25 C, °skydda mot ljus
• Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– 25 C °före första användningen och 2 8 −C °efter första användningen
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Sats
PCR-metod qPCR
Värdcell CHO
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje resDNASEQ
Kvantitet 100 reaktioner
Frakt skick Torr is
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderar Endast analyskit