Läs mer
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitativa E1A DNA Fragment Length Kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De resDNASEQ Quantitative E1A DNA Fragment Length Kit är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system som mäter och kvantifierar fragmentlängderna av kvarvarande värdcells-DNA genom att rikta in E1A-genen i HEK 293-cellinjer, som huvudsakligen används i utvecklingen av genterapi, cellbaserade vacciner och liknande bioterapeutika. Pålitlig och snabb, den resDNASEQ kit möjliggör känslig och specifik kvantifiering av olika fragmentlängder av E1A-genen inom det återstående värdcells-DNA. Denna prestanda hjälper till att säkerställa en hög grad av förtroende för de erhållna kvantifieringsdata.
• Mycket känslig kvantifiering med beprövad TaqMan qPCR-teknik i realtid
• Konsekvent prestanda över det förväntade intervallet av DNA-fragmentstorlekar
• Inkluderar mastermix, tre TaqMan primer-/sondblandningar och en enkel E1A-plasmid-DNA-standard
Detta kit är tillgängligt med eller utan provberedningsreagenser i form av ett PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som är optimerat för högeffektiv återvinning av rest-DNA från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter.
Integrerad arbetsflödeslösning The
resDNASEQ Quantitative E1A DNA Fragment Length Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för förorenings- och föroreningstestning under biofarmaceutisk tillverkning. Satsen är kompatibel med PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som erbjuder både ett manuellt och automatiserat arbetsflöde för provberedning. De resDNASEQ kit har validerats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalys effektiviseras med hjälp av AccuSEQ PCR-detekteringsprogram i realtid som ger korrekt kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Pt 11-efterlevnad.
Lätt att använda
med resDNASEQ Kvantitativt E1A DNA Fragment Length Kit, du utför qPCR-analys för att kvantifiera kopiantalet för tre olika fragmentstorleksintervall i dina testprover och jämför det med standardkurvor genererade med kända mängder av specifika fragment av E1A DNA-standarden. De resDNASEQ kit innehåller nästan allt du behöver för att utföra dessa steg, från mastermix till TaqMan primer/probmix till E1A DNA-standarder, samt steg-för-steg-instruktioner.
Konsekvent prestanda
För noggrann kvantifiering av fragment av tre olika längder av E1A-DNA måste analysresultaten vara opåverkade av storleken på icke-specifikt DNA som finns i testprovet. Med resDNASEQ systemet får du konsekvent analysprestanda över de tre E1A-fragmentstorlekarna.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | resDNASEQ E1A DNA-kontroll • E1A DNA-kontroll, 6,30 x 10 8 kopior/μ L, 0,12 mL, förvara vid– 25 till– °15 C• DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 25 till– 15 °C före första användning och 2 −8 °C efter första användning resDNASEQ E1A DNA Realtids PCR-reagens • Environmental Master Mix (2X), 5 mL, förvara vid– 15 till– 25 C °före första användning och 2 8 −C °efter första användning, skydda mot ljus • E1A DNA Short Fragment Assay Mix, 1 x 400μ L, butik på– 15 till– 25 °C, skydda mot ljus • E1A DNA Medium Fragment Assay Mix, 1 x 660μ L, butik på– 15 till– 25 C, °skydda mot ljus • E1A DNA Long Fragment Assay, 1 x 400μ L, butik på– 15 till– 25 C, °skydda mot ljus • Negativ kontroll (vatten), 3 x 1,0 mL, förvara vid– 15 till– 25 C °före första användningen och 2 8 −C °efter första användningen |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Sats |
| PCR-metod | qPCR |
| Värdcell | HEK |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Visa mer |