Läs mer
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitativa HEK293 DNA-kit
Produktkod. 18775385 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Inkluderar:
Analyssats och provberedning
Endast analyskit
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar
18775385 Analyssats och provberedning
18775455 Endast analyskit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 18775385 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer A46565
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
De resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av värdcells-DNA från HEK293-cellinjer.
De resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av värdcells-DNA från HEK293-cellinjer som används i utvecklingen av genterapi, cellbaserade vacciner och liknande bioterapeutika. Pålitlig och snabb, den resDNASEQ systemet möjliggör känslig och specifik kvantifiering av HEK293-cells-DNA. Denna prestanda hjälper till att säkerställa en hög grad av tillförlitlighet för kvantifieringsdata som erhållits från ett brett spektrum av provtyper, från prover under process med olika provmatriser till renad slutprodukt.
Funktioner av resDNASEQ Kvantitativa HEK293 DNA Kit inkluderar:
• Mycket känslig kvantifiering med beprövad TaqMan qPCR-teknik i realtid
• Konsekvent prestanda över det förväntade intervallet av DNA-fragmentstorlekar
• Inkluderar mastermix, TaqMan primer/probmix och HEK293 genomisk DNA-standard
Detta kit är tillgängligt med eller utan provberedningsreagenser i form av ett PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som är optimerat för högeffektiv återvinning av rest-DNA från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter.
Integrerad arbetsflödeslösning The
resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit är en del av ett integrerat arbetsflöde för förorenings- och föroreningstestning under biofarmaceutisk tillverkning. Satsen är kompatibel med PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit, som erbjuder både ett manuellt och automatiserat arbetsflöde för provberedning. De resDNASEQ kit har validerats på Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR System och Applied Biosystems QuantStudio 5 Realtids PCR-system. Dataanalys effektiviseras med hjälp av AccuSEQ PCR-detekteringsprogram i realtid som ger korrekt kvantifiering och säkerhet, revision och e-signaturfunktioner för att möjliggöra 21 CFR Pt 11-efterlevnad.
Lätt att använda
med resDNASEQ Kvantitativt HEK293 DNA Kit, du utför qPCR-analys för att jämföra mängden HEK293 DNA i dina testprover med en standardkurva genererad med kända mängder renad HEK293 DNA-standard. De resDNASEQ kit innehåller nästan allt du behöver för att utföra dessa steg, från mastermix till TaqMan primer/probmix till HEK293 genomisk DNA-standard, samt steg-för-steg-instruktioner.
Konsekvent prestanda
För korrekt kvantifiering av kvarvarande HEK293-DNA måste analysresultaten vara opåverkade av storleken på DNA-molekylerna som finns i testprovet. Med resDNASEQ systemet får du konsekvent analysprestanda över en rad DNA-fragmentstorlekar.
* På grund av den höga graden av likhet mellan genom förväntas DNA från närbesläktade primatarter, såsom apa (Vero), schimpans och orangutang, detekteras av resDNASEQ HEK293 Kvantifieringssats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring resDNASEQ HEK293 DNA-kontroll
• HEK293 DNA-kontroll, 30 ng/μ L, 40μ L, butik på– 15 till– °25
C• DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före första användningen och −2 °8 C efter första användningen
resDNASEQ HEK293 DNA Real-Time PCR-reagenser
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före första −användning °och 2 8 C efter första användning, skydda mot ljus
• HEK293 DNA-analysblandning (10X), 300μ L, butik på– 15 till– °25 C, skydda mot ljus
• Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före −första °användningen och 2 8 C efter första användningen
PrepSEQ nukleinsyraextraktionssats
• Lyseringsbuffert (2 flaskor, 50 ml/flaska)
• Bindningslösning/isopropanol (1 tom flaska)
• Tvättbuffertkoncentrat (2 flaskor, 26 ml/flaska)
• Elueringsbuffert (1 flaska, 25 ml)
• Proteinas K-buffert (1 flaska, 50 ml)
• Magnetiska partiklar (2 rör, 1,5 ml/rör)
• Proteinas K (20 mg/ml) (1 rör, 1,25 ml), förvara vid eller under– 20 C°
• PK Buffer II (1 flaska, 11 ml)
Förvara allt i rumstemperatur om inget annat anges.
PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit
• Proteinas K (20 mg/ml), 1 rör, 1,25 ml
• Jäst-tRNA (10 mg/ml), 1 rör, 0,5 ml
• Glykogen (5 mg/ml), 2 rör, 1,0 ml/rör
Lagra allt på eller under– 20 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Sats
PCR-metod qPCR
Värdcell HEK
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje resDNASEQ
Kvantitet 100 reaktioner
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderar Analyssats och provberedning