Läs mer
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitativa E. coli DNA-kit
Produktkod. 30000687 Handla allt Applied Biosystems Produkter
Change view
Inkluderar:
Analyssats och provberedning
Endast analyskit
Förpackningsstorlek:
100 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Inkluderar unitSize
30000687 Analyssats och provberedning -
30067392 Endast analyskit 100 reaktioner
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30000687 Leverantör Applied Biosystems™ Leverantörsnummer 4460366
Detta kvantitativa PCR (qPCR)-baserade kit, en del av resDNASEQ™ E. coli kvarvarande DNA-kvantifieringssystem, möjliggör mycket känslig kvantifiering av värdcells-DNA från E. coli-expressionssystem, vanligtvis på mindre än 4 timmar.
Detta kvantitativa PCR (qPCR)-baserade kit, en del av resDNASEQ™ E. coli kvarvarande DNA-kvantifieringssystem, möjliggör mycket känslig kvantifiering av värdcells-DNA från E. coli-expressionssystem, vanligtvis på mindre än 4 timmar. Satsen är en del av ett integrerat system som inkluderar provberedning, TaqMan™ Analys och mastermix, standard-DNA, instrument och mjukvara. Systemet övervinner begränsningarna med traditionella metoder genom att kombinera hög återhämtning PrepSEQ™ provberedning och TaqMan™ Analysbaserad kvantifiering av kvarvarande DNA.
Funktioner av resDNASEQ Kvantitativa E. coli DNA-kit inkluderar:
• Mycket känslig kvantifiering med beprövad TaqMan™ qPCR-teknik i realtid
• Manuell och automatiserad provberedning, optimerad för kvantitativ återvinning från komplexa provmatriser (tabell 1)
• Konsekvent prestanda över det förväntade intervallet av DNA-fragmentstorlekar
• Integrerat system från prov till resultat med provberedning, mastermix, TaqMan™ primer/probmix och genomisk DNA-standard
Detta kit är tillgängligt med eller utan provberedningsreagens i form av en PrepSEQ-&handel; Residual DNA Sample Preparation Kit, som är optimerat för högeffektiv återvinning av rest-DNA från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter.
Snabb, känslig detektion av E. Coli-DNA
resDNASEQ™E. coli Residual DNA Quantifiering System är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av värdcells-DNA från E. coli , ett uttryckssystem som vanligtvis används för produktion av rekombinanta proteiner. Systemet är tillförlitligt och snabbt och möjliggör känslig (LOQ = 15 pg DNA/ml testprov) och specifik kvantifiering av E. coli DNA, vanligtvis på mindre än 4 timmar. Denna prestanda hjälper till att säkerställa en hög grad av tillförlitlighet för kvantifieringsdata som erhålls från ett brett spektrum —av provtyper från prover under process till bulkläkemedelssubstanser —oavsett om ett prov innehåller högmolekylärt eller klippt DNA.
Tabell 1. DNA-återvinning med hjälp av manual PrepSEQ™ provberedningsprotokoll.
Analysera prestandadata med 10 pg E. coli genomisk DNA-spik per prov, 3 analytiker och 9 testprover.
50 mg/ml proteinprov
Genomsnittlig återhämtning Genomsnittlig %CV
E. coli83 %5,04 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring resDNASEQ E.coli DNA-kontroll
• E.coli DNA-kontroll, 30 ng/μ L, 40μ L, butik på– 15 till–°
25 C• DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före första användningen −och °2 8 C efter första användningen
resDNASEQ E.coli DNA Realtids PCR-reagens
• Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före första användning −och °2 8 C efter första användning, skydda mot ljus
• E.coli DNA-analysblandning (10X), 300μ L, butik på– 15 till– °25 C, skydda mot ljus
• Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– °25 C före −första °användningen och 2 8 C efter första användningen
PrepSEQ nukleinsyraextraktionssats
• Lyseringsbuffert (2 flaskor, 50 ml/flaska)
• Bindningslösning/isopropanol (1 tom flaska)
• Tvättbuffertkoncentrat (2 flaskor, 26 ml/flaska)
• Elueringsbuffert (1 flaska, 25 ml)
• Proteinas K-buffert (1 flaska, 50 ml)
• Magnetiska partiklar (2 rör, 1,5 ml/rör)
• Proteinas K (20 mg/ml) (1 rör, 1,25 ml), förvara vid eller under– 20 C°
• PK Buffer II (1 flaska, 11 ml)
Förvara allt i rumstemperatur om inget annat anges.
PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit
• Proteinas K (20 mg/ml), 1 rör, 1,25 ml
• Jäst-tRNA (10 mg/ml), 1 rör, 0,5 ml
• Glykogen (5 mg/ml), 2 rör, 1,0 ml/rör
Lagra allt på eller under– 20 °C.
Detektionsmetod Primer-probe
Formatera Sats
PCR-metod qPCR
Värdcell E.coli
Etikett eller färgämne FAM
Produktlinje resDNASEQ
Kvantitet 100 reaktioner
Antal reaktioner 100 reaktioner
Inkluderar Analyssats och provberedning