Läs mer
Applied Biosystems™ resDNASEQ™ Kvantitativa Pichia pastoris DNA-kit
Handla allt Applied Biosystems ProdukterBeskrivning
De resDNASEQ™ Kvantitativt Pichia pastoris DNA Kit är ett kvantitativt PCR (qPCR)-baserat system för detektion av värdcells-DNA från Pichia pastoris- celler, ett uttryckssystem som vanligtvis används för produktion av rekombinanta proteiner. Pålitlig och snabb, den resDNASEQ™ Systemet möjliggör känslig (så lite som 15 pg DNA/ml testprov) och specifik kvantifiering av Pichia pastoris cell-DNA. Denna prestanda hjälper till att säkerställa en hög grad av förtroende för kvantifieringsdata som erhållits från ett brett spektrum av provtyper.
• Mycket känslig kvantifiering med beprövad TaqMan™ qPCR-teknik i realtid
• Konsekvent prestanda över det förväntade intervallet av DNA-fragmentstorlekar
• Inkluderar mastermix, TaqMan™ primer/sondmix och Pichia pastoris genomisk DNA-standard Detta kit
är tillgängligt med eller utan provberedningsreagens i form av en PrepSEQ™ Residual DNA Sample Preparation Kit, som är optimerat för högeffektiv återvinning av rest-DNA från komplexa blandningar av proteiner, buffertar och salter.
De resDNASEQ™ Kvantitativt Pichia pastoris DNA Kit är utformat för att ge mycket känslig detektion av Pichia pastoris DNA, vilket gör att du kan använda små provvolymer för att generera korrekta resultat. Det breda linjära intervallet av TaqMan™ qPCR-teknik i realtid gör att du kan testa prover med varierande nivåer av Pichia pastoris DNA i samma analys, till exempel undergångsprover med högre mängder DNA eller bulkläkemedelssubstans med mycket låga mängder.
Lätt att använda
med resDNASEQ™ Kvantitativt Pichia pastoris DNA Kit du kan utföra qPCR-analys för att jämföra mängden Pichia pastoris DNA i dina testprover med en standardkurva genererad med kända mängder renad Pichia pastoris genomisk DNA-standard. De resDNASEQ™ kit innehåller nästan allt du behöver för att utföra dessa steg, från TaqMan™ primer/probmix till Pichia pastoris genomisk DNA-standard, samt steg-för-steg-instruktioner.
Specifik för Pichia pastoris DNA, ingen korsreaktivitet med icke-relaterat DNA Målet för
analysen är mycket specifik, den detekterar bara —en Pichia pastoris -specifik region av ett genetiskt element i flera kopior. Vi valde denna region med hjälp av omfattande bioinformatisk analys av flera relaterade och obesläktade arter.
Konsekvent prestanda även med fragmenterat DNA
För korrekt kvantifiering av kvarvarande Pichia pastoris -DNA måste analysresultaten vara opåverkade av storleken på DNA-molekylerna som finns i testprovet. Med resDNASEQ™ systemet får du konsekvent analysprestanda över en rad DNA-fragmentstorlekar.
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | resDNASEQ Pichia DNA-kontroll • Pichia DNA-kontroll, 30 ng/μ L, 40μ L, butik på– 15 till– °25 C• DNA-spädningsbuffert (DDB), 7 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användningen och 2 −8 °C efter första användningen resDNASEQ Pichia DNA Realtids PCR-reagens • Environmental Master Mix (2X), 2 x 0,75 mL, förvara vid– 15 till– 25 °C före första användning och 2 −8 °C efter första användning, skydda mot ljus • Pichia DNA-analysblandning (10X), 300μ L, butik på– 15 till– 25 C, °skydda mot ljus • Negativ kontroll (vatten), 1,0 mL, förvara vid– 15 till– 25 C °före första användningen och 2 8 −C °efter första användningen |
| Detektionsmetod | Primer-probe |
| Formatera | Sats |
| PCR-metod | qPCR |
| Värdcell | Pichia |
| Etikett eller färgämne | FAM |
| Produktlinje | resDNASEQ |
| Kvantitet | 100 reaktioner |
| Frakt skick | Torr is |
| Antal reaktioner | 100 reaktioner |
| Visa mer |